Tlačiť
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5475-10G PC5475-5G PC5475-1G PC5475-25G
APOSPC5475-10GEA 324.45 EUR
APOSPC5475-10G APOSPC5475-5G APOSPC5475-1G APOSPC5475-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₃
Mw: 222.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115960
Číslo CAS: 562840-50-0