Tlačiť
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Fluorobenzophenone-2'-carboxylic acid
PC5469-1G PC5469-250MG
APOSPC5469-1GEA 58.08 EUR
APOSPC5469-1G APOSPC5469-250MG
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₉FO₃
Mw: 244.22 g/mol
Teplota tavenia: 138…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002473
Číslo CAS: 7649-92-5