Tlačiť
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
PC5466-1G PC5466-500MG
APOSPC5466-1GEA 291.61 EUR
APOSPC5466-1G APOSPC5466-500MG
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO₂
Mw: 239.58 g/mol
Teplota varu: 106…108 °C/20mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01941315
Číslo CAS: 261635-79-4