Tlačiť
6-Fluoro-m-cresol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-4-methylbenzene
PC5456-100G PC5456-25G PC5456-5G
APOSPC5456-100GEA 250.7 EUR
APOSPC5456-100G APOSPC5456-25G APOSPC5456-5G
6-Fluoro-m-cresol 98%
6-Fluoro-m-cresol
Vzorec: C₇H₇FO
Teplota varu: 172…174 °C
Hustota: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190101
Číslo CAS: 63762-79-8