Tlačiť
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5439-1G PC5439-25G PC5439-5G
APOSPC5439-1GEA 96.67 EUR
APOSPC5439-1G APOSPC5439-25G APOSPC5439-5G
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride
Derivatising agent for GC; Superior reagent in quantitation of Amphetamine & Methamphetamine in urine by GC/MS.
Vzorec: C₇H₅ClF₆O₃
Teplota varu: 158…160 °C
Hustota: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054671
Číslo CAS: 18381-53-8
OSN: 3265
ADR: 8,III