Tlačiť
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-(3-bromo-4-fluorophenyl)ethanone
PC5429-5G PC5429-1G PC5429-25G
APOSPC5429-5GEA 75.01 EUR
APOSPC5429-5G APOSPC5429-1G APOSPC5429-25G
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Br₂FO
Teplota tavenia: 48…52 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07368759
Číslo CAS: 435273-49-7
OSN: 3335
ADR: 9,III