Tlačiť
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M in THF
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5425-100ML PC5425-50ML
APOSPC5425-100MLEA 821.15 EUR
APOSPC5425-100ML APOSPC5425-50ML
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M in THF
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide
Vzorec: C₇H₆BrFMg
Mw: 213.332 g/mol
Teplota varu: 65 °C
Hustota: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01311470
Číslo CAS: 185077-02-5
OSN: 2924
ADR: 3+8 III