Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5409-1G PC5409-250MG PC5409-5G
APOSPC5409-1GEA 89.85 EUR
APOSPC5409-1G APOSPC5409-250MG APOSPC5409-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₂ClF₃N₂
Teplota tavenia: 47…52 °C
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD09753482
Číslo CAS: 69034-12-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III