Tlačiť
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5407-1G PC5407-5G PC5407-25G
APOSPC5407-1GEA 33.13 EUR
APOSPC5407-1G APOSPC5407-5G APOSPC5407-25G
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₈FNO₂S
Mw: 189.2073 g/mol
Teplota tavenia: 179…184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02709831
Číslo CAS: 489-17-8