Tlačiť
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5376-1G PC5376-500MG
APOSPC5376-1GEA 307.23 EUR
APOSPC5376-1G APOSPC5376-500MG
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂ClF₄N
Mw: 199.54 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226610
Číslo CAS: 1159512-39-6