Tlačiť
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5372-100G PC5372-25G PC5372-5G
APOSPC5372-100GEA 522.66 EUR
APOSPC5372-100G APOSPC5372-25G APOSPC5372-5G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₁₄H₁₀F₁₂O₃S
Teplota varu: 126 °C/0,5mmHg
Teplota tavenia: 32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00490197
Číslo CAS: 424-16-8