Tlačiť
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanol
PC5371-1G PC5371-5G
APOSPC5371-1GEA 210.69 EUR
APOSPC5371-1G APOSPC5371-5G
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈F₂O₂
Mw: 174.15
Teplota varu: 95…100 °C/3.3mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236227
Číslo CAS: 125903-81-3