Tlačiť
Palladium(II) trifluoroacetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Palladium(II) 2,2,2-trifluoroacetate
PC5367-1G PC5367-5G
APOSPC5367-1GEA 116.16 EUR
APOSPC5367-1G APOSPC5367-5G
Palladium(II) trifluoroacetate 98%
Palladium(II) trifluoroacetate
Vzorec: C₄F₆O₄Pd
Mw: 332.45
Teplota tavenia: 210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013204
Číslo CAS: 42196-31-6