Tlačiť
4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC5362-1G PC5362-500MG PC5362-5G
APOSPC5362-1GEA 248.3 EUR
APOSPC5362-1G APOSPC5362-500MG APOSPC5362-5G
4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid 97%
4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₆F₃NO₄S
Teplota tavenia: 140…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173033
Číslo CAS: 251097-65-1