Tlačiť
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5361-1G PC5361-250MG PC5361-5G
APOSPC5361-1GEA 145.8 EUR
APOSPC5361-1G APOSPC5361-250MG APOSPC5361-5G
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂BrClF₃N
Mw: 260.45 g/mol
Teplota tavenia: 39…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226615
Číslo CAS: 1159512-34-1