Tlačiť
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5355-25G PC5355-5G
APOSPC5355-25GEA 948.26 EUR
APOSPC5355-25G APOSPC5355-5G
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Vzorec: C₃H₃F₅O₂·xH₂O
Teplota varu: 93…94 °C
Teplota tavenia: 53…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00792902
Číslo CAS: 422-63-9
EINECS: 207-020-0