Tlačiť
Potassium cyclopentyltrifluoroborate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53516-25G PC53516-5G PC53516-1G
APOSPC53516-25GEA 135.58 EUR
APOSPC53516-25G APOSPC53516-5G APOSPC53516-1G
Potassium cyclopentyltrifluoroborate 96%
Potassium cyclopentyltrifluoroborate
Vzorec: C₅H₉BF₃K
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04112712
Číslo CAS: 1040745-70-7
OSN: 1759
ADR: 8,III