Tlačiť
5H-Octafluoropentanoyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5351-1G PC5351-5G PC5351-10G
APOSPC5351-1GEA 75.01 EUR
APOSPC5351-1G APOSPC5351-5G APOSPC5351-10G
5H-Octafluoropentanoyl chloride 95%
5H-Octafluoropentanoyl chloride
Vzorec: C₅HClF₈O
Teplota varu: 85…88 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00153221
Číslo CAS: 376-71-6
OSN: 3265
ADR: 8,III