Tlačiť
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53455-1G PC53455-5G
APOSPC53455-1GEA 137.79 EUR
APOSPC53455-1G APOSPC53455-5G
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFNO₂
Mw: 254.4400 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11110551
Číslo CAS: 1027833-17-5