Tlačiť
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, 1-Chloro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-iodotoluene
PC53433-100G PC53433-1KG PC53433-500G
APOSPC53433-100GEA 53.35 EUR
APOSPC53433-100G APOSPC53433-1KG APOSPC53433-500G
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, Technical Grade
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₃I
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001037
Číslo CAS: 672-57-1
OSN: 3265
ADR: 8,II