Tlačiť
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,5-Difluoro-2-methylaniline
PC53402-25G PC53402-5G PC53402-1G
APOSPC53402-25GEA 423.18 EUR
APOSPC53402-25G APOSPC53402-5G APOSPC53402-1G
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
4,5-Difluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₇F₂N
Teplota tavenia: 56…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08062378
Číslo CAS: 875664-57-6