Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 4-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC5337-25G PC5337-100G
APOSPC5337-25GEA 29.8 EUR
APOSPC5337-25G APOSPC5337-100G
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₇H₈ClF₃N₂
Mw: 212.6
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00204233
Číslo CAS: 2923-56-0