Tlačiť
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanediol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanediol
PC5335-25G PC5335-5G PC5335-100G
APOSPC5335-25GEA 163.03 EUR
APOSPC5335-25G APOSPC5335-5G APOSPC5335-100G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol 98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Vzorec: C₆H₆F₈O₂
Mw: 262.1
Teplota varu: 100 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069087
Číslo CAS: 355-74-8