Tlačiť
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Trifluoromethyl-3-methylfluorobenzene, 4-Fluoro-2-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC53337-100G PC53337-25G
APOSPC53337-100GEA 3270.98 EUR
APOSPC53337-100G APOSPC53337-25G
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₄
Mw: 178.126 g/mol
Teplota varu: 131.2 °C/760mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972884
Číslo CAS: 80245-26-7