Tlačiť
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [BMIM] [BF4]
PC53329-100G PC53329-25G
APOSPC53329-100GEA 212.19 EUR
APOSPC53329-100G APOSPC53329-25G
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate 98+%
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Vzorec: C₈H₁₅BF₄N₂
Teplota tavenia: –71 °C
Hustota: 1,2077 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095449
Číslo CAS: 174501-65-6
OSN: 3082
ADR: 9+EHS,III