Tlačiť
1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
PC53328-1G PC53328-25G PC53328-5G PC53328-100G
APOSPC53328-1GEA 23.31 EUR
APOSPC53328-1G APOSPC53328-25G APOSPC53328-5G APOSPC53328-100G
1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O
Mw: 275.4500 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11111892
Číslo CAS: 892845-59-9