Tlačiť
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
PC53247-1G PC53247-25G PC53247-5G
APOSPC53247-1GEA 26.52 EUR
APOSPC53247-1G APOSPC53247-25G APOSPC53247-5G
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₇FO₃
Mw: 170.14 g/mol
Teplota tavenia: 154…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09038282
Číslo CAS: 197507-22-5