Tlačiť
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53215-100G PC53215-25G PC53215-5G
APOSPC53215-100GEA 237.13 EUR
APOSPC53215-100G APOSPC53215-25G APOSPC53215-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₄O
Mw: 259.00 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06657548
Číslo CAS: 168971-68-4