Tlačiť
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53109-10G PC53109-1G PC53109-5G
APOSPC53109-10GEA 696.35 EUR
APOSPC53109-10G APOSPC53109-1G APOSPC53109-5G
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
Vzorec: C₄H₇F₃O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 1448773-75-8
OSN: 1993
ADR: 3,III