Tlačiť
2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-{2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}benzonitrile
PC53020-1G PC53020-25G PC53020-5G
APOSPC53020-1GEA 278.39 EUR
APOSPC53020-1G APOSPC53020-25G APOSPC53020-5G
2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
Vzorec: C₁₆H₁₀F₃NO
Mw: 289.26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02260754
Číslo CAS: 146653-56-7