Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
PC53010-5G PC53010-1G
APOSPC53010-5GEA 414.58 EUR
APOSPC53010-5G APOSPC53010-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₃
Mw: 224.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652439
Číslo CAS: 1073477-22-1