Tlačiť
N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5'-Bromo-2'-fluoroacetanilide
PC53006-1G PC53006-5G
APOSPC53006-1GEA 180.51 EUR
APOSPC53006-1G APOSPC53006-5G
N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline 98%
N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline
Vzorec: C₈H₇BrFNO
Teplota tavenia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12546480
Číslo CAS: 88288-12-4