Tlačiť
4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53005-10G PC53005-5G PC53005-1G
APOSPC53005-10GEA 269.55 EUR
APOSPC53005-10G APOSPC53005-5G APOSPC53005-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₂O₂
Teplota tavenia: 182…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203570
Číslo CAS: 196194-58-8