Tlačiť
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC530028-1G PC530028-5G
APOSPC530028-1GEA 356.5 EUR
APOSPC530028-1G APOSPC530028-5G
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₅ClFNO
Mw: 231.690 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115015
Číslo CAS: 3202-34-4