Tlačiť
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC530021-1G PC530021-5G
APOSPC530021-1GEA 159.02 EUR
APOSPC530021-1G APOSPC530021-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₂
Mw: 230.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07374444
Číslo CAS: 104173-41-3