Tlačiť
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(4-Fluorophenyl)oxane-4-carboxylic acid
PC530018-1G PC530018-250MG
APOSPC530018-1GEA 612.06 EUR
APOSPC530018-1G APOSPC530018-250MG
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid 97%
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃FO₃
Mw: 224.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08144103
Číslo CAS: 473706-11-5