Tlačiť
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC530011-1G PC530011-500MG PC530011-5G
APOSPC530011-1GEA 397.36 EUR
APOSPC530011-1G APOSPC530011-500MG APOSPC530011-5G
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₄H₁₈FNO₄
Mw: 283.2954 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03427919
Číslo CAS: 479064-88-5