Tlačiť
H-D-Phe(3,5-DiF)-OH 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3,5-Difluoro-D-phenylalanine
PC530000-1G PC530000-5G
APOSPC530000-1GEA 126.18 EUR
APOSPC530000-1G APOSPC530000-5G
H-D-Phe(3,5-DiF)-OH 97%
H-D-Phe(3,5-DiF)-OH
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Mw: 201.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631988
Číslo CAS: 266360-63-8