Tlačiť
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC5298-100G PC5298-25G PC5298-5G
APOSPC5298-100GEA 99.48 EUR
APOSPC5298-100G APOSPC5298-25G APOSPC5298-5G
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₃NO₄
Teplota tavenia: 127…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024509
Číslo CAS: 328-80-3