Tlačiť
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5294-10G PC5294-1G PC5294-5G PC5294-25G PC5294-50G PC5294-100G
APOSPC5294-10GEA 80.22 EUR
APOSPC5294-10G APOSPC5294-1G APOSPC5294-5G APOSPC5294-25G APOSPC5294-50G APOSPC5294-100G
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Vzorec: C₉H₇F₃N₂O₃
Teplota tavenia: 144…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052846
Číslo CAS: 395-68-6