Tlačiť
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5292-25G PC5292-5G PC5292-100G
APOSPC5292-25GEA 29.84 EUR
APOSPC5292-25G APOSPC5292-5G APOSPC5292-100G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₃
Mw: 222.12
Teplota tavenia: 62…64 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042326
Číslo CAS: 2267-23-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III