Tlačiť
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5291-1G PC5291-5G
APOSPC5291-1GEA 103.09 EUR
APOSPC5291-1G APOSPC5291-5G
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 98%
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Vzorec: C₉H₇F₃N₂O₄
Teplota tavenia: 94…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052324
Číslo CAS: 787-57-5