Tlačiť
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Nitro-4,5,6-trifluoroaniline, 2,3,4-Trifluoro-6-nitroaniline
PC5290G-1G PC5290G-5G
APOSPC5290G-1GEA 24.95 EUR
APOSPC5290G-1G APOSPC5290G-5G
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline 97%
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline
Vzorec: C₆H₃F₃N₂O₂
Teplota tavenia: 59…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00174089
Číslo CAS: 148416-38-0