Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Diaminobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 3-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 3-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
PC5279-1G PC5279-5G PC5279-25G
APOSPC5279-1GEA 82.92 EUR
APOSPC5279-1G APOSPC5279-5G APOSPC5279-25G
α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluene 97%
α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluene
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
Mw: 176.14
Teplota varu: 125 °C/14mmHg
Teplota tavenia: 41 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08532495
Číslo CAS: 360-60-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 III