Tlačiť
Nitrosium hexafluoroantimonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nitrosyl hexafluoroantimonate, Nitrosonium hexafluoroantimonate
PC5278-25G PC5278-5G
APOSPC5278-25GEA 539.15 EUR
APOSPC5278-25G APOSPC5278-5G
Nitrosium hexafluoroantimonate 98%
Nitrosium hexafluoroantimonate
Vzorec: F₆NOSb
Mw: 265.76
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042550
Číslo CAS: 16941-06-3
OSN: 1759
ADR: 8 II