Tlačiť
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-3-nitrobenzotrifluoride
PC5277-1G PC5277-5G PC5277-25G
APOSPC5277-1GEA 76.51 EUR
APOSPC5277-1G APOSPC5277-5G APOSPC5277-25G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 99%
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
Mw: 206.1220 g/mol
Teplota tavenia: 48…52 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08532494
Číslo CAS: 24821-17-8