Tlačiť
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5274-1G PC5274-250MG
APOSPC5274-1GEA 43.26 EUR
APOSPC5274-1G APOSPC5274-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
Mw: 269.02 g/mol
Teplota tavenia: 143…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08532493
Číslo CAS: 177420-63-2