Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5273-1G PC5273-25G PC5273-5G
APOSPC5273-1GEA 24.95 EUR
APOSPC5273-1G APOSPC5273-25G APOSPC5273-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine
2-(Trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃N
Teplota varu: 139…141 °C/754mmHg
Hustota: 1,275 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02183562
Číslo CAS: 368-48-9
OSN: 1993
ADR: 3,III