Tlačiť
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5271-1G PC5271-5G
APOSPC5271-1GEA 82.92 EUR
APOSPC5271-1G APOSPC5271-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃N
Mw: 250.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08532491
Číslo CAS: 914637-07-3
OSN: 3439
ADR: 6.1 III