Tlačiť
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
PC5266-1G PC5266-5G
APOSPC5266-1GEA 58.16 EUR
APOSPC5266-1G APOSPC5266-5G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol 99%
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Teplota tavenia: 73…75 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD05155649
Číslo CAS: 1548-62-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III